Wichtige Dokumente
551590
Sigma-Aldrich
Quercetagetin
A cell-permeable flavanol compound that acts a potent, ATP-competitive, and reversible inhibitor of PIM1 kinase (IC₅₀ = 340 nM).
Synonym(e):
Quercetagetin, 3,3ʹ,4ʹ,5,6,7-Hexahydroxyflavon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.24
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow to yellow-green
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-2-1-5(3-7(6)17)15-14(22)13(21)10-9(23-15)4-8(18)11(19)12(10)20/h1-4,16-20,22H
InChIKey
ZVOLCUVKHLEPEV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Flavanol-Verbindung, die als potenter, um ATP konkurrierendere und reversibler Inhibitor der PIM1-Kinase wirkt (IC50 = 340 nM). Zeigt eine ≥;7-fache Selektivität über 8 andere getestete Kinasen, einschließlich PIM2 (IC50 = 3,45 µ;M), und nur eine geringe Aktivität gegenüber c-Abl auch hohen Konzentrationen bis zu 200 µ;M. Hemmt die zelluläre BAD-Phosphorylierung (IC50 = 5,5 µ;M) und stoppt das Wachstum (ED50 = 3,8 µ;M) in PIM1-exprimierenden RWPE2-Zellen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
PIM1-Kinase
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 340 nM gegen PIM1-Kinase
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Toxisch und karzinogen / teratogen (G)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Holder, S., et al. 2007. Mol. Cancer Ther.6, 163.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable