539569
PP2C, α-Isoform, His•Tag®, Human, Recombinant, E. coli
Synonym(e):
PPM1A, Protein Phosphatase 2Cα
About This Item
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥8,000 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Farbe
clear colorless
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Das, A.K., et al. 1996. EMBO J.15, 6798.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable