5.33966
LDH-A Inhibitor III, NHI-1
Synonym(e):
LDH-A Inhibitor III, NHI-1, 1-Hydroxy-6-phenyl-4-trifluoromethyl-1H-indole-2-carboxylic acid, Lactate Dehydrogenase A Inhibitor III, LDH-M Inhibitor III
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
LDH-A/LDH-1
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Granchi, C., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 1599.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable