Wichtige Dokumente
507858
Sigma-Aldrich
PANSORBIN®-Zellen
Synonym(e):
Staphylococcus aureus-Zellen
About This Item
UNSPSC-Code:
41116133
NACRES:
NA.42
Form
suspension (Homogeneous)
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Verunreinigungen
≤2500 cells/mL Viable cells
Farbe
milky
Kapazität
≥2.0 mg(human IgG/100 mg cells)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
PANSORBIN-Zellen sind hitzeinaktivierte, formalinfixierte Staphylococcus aureus-Zellen mit einer Protein-A-Beschichtung, die nach Kessler aufgenommen wurden. Nützlich für die mitogene Stimulation von B-Lymphozyten und für die Immunpräzipitation.
Hitzeinaktivierte, formalinfixierte Staphylococcus aureus-Zellen (Cowan-I-Stamm) mit einer hohen Dichte von Protein A auf der Zelloberfläche, die nach Kessler aufgenommen wurden. Nützlich als IgG-bindendes Festphasenreagenz aufgrund der hochaffinen Interaktion von Protein A mit der Fc-Domäne von IgG. PANSORBIN-Zellen sind am wirkungsvollsten mit Antikörpern von Mensch (IgG1, IgG2, IgG4), Kaninchen-IgG (alle Isotypen) oder Maus (IgG2a, IgG2b, IgG3). Die häufigsten Anwendungen sind unter anderem die Immunpräzipitation und die mitogene Stimulation von B-Lymphozyten.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Erhältlich als 10%ige Suspension von Staphylococcus aureus-Zellen in PBS, 0,1 % NaN₃;, pH 7,2.
Sonstige Hinweise
Kierszenbaum, F., et al. 1991. Immunology74, 317.
Meikle, P.J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 22569.
Ezaki, O., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun. 159, 1368.
Murakami, H., et al. 1988. Biochem. J.256, 917.
Kessler, S.W. 1975. J. Immunol. 115, 1617.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PANSORBIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Leah S Bernstein et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 237, 195-204 (2003-09-23)
Palmitoylation refers to the covalent attachment of a 16-carbon fatty acid to cysteine residues of proteins. This modification occurs on many intracellular signaling proteins including regulators of G protein signaling proteins (RGS). Palmitoylation mediates the interaction of proteins with membranes
T A Bunch et al.
Nucleic acids research, 17(23), 9761-9782 (1989-12-11)
Genes producing antisense RNA are becoming important tools for the selective inhibition of gene expression. Experiments in different biological systems, targeting different mRNAs have yielded diverse results with respect to the success of the technique and its mechanism of action.
J R Faust et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 79(17), 5205-5209 (1982-09-01)
UT-1 cells are a clone of Chinese hamster ovary cells that were selected to grow in the presence of compactin, a competitive inhibitor of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase [mevalonate: NADP+ oxidoreductase (CoA-acylating), EC 1.1.1.34]. These cells have 100- to 1,000-fold more
Derek Walsh et al.
Genes & development, 20(4), 461-472 (2006-02-17)
Recruitment of the 40S ribosome to the 5' end of a eukaryotic mRNA requires assembly of translation initiation factors eIF4E, the cap-binding protein, together with eIF4A and eIF4G into a complex termed eIF4F. While the translational repressor 4E-BP1 regulates binding
M Achison et al.
The Journal of biological chemistry, 276(5), 3167-3174 (2000-12-09)
Collagen fibers or a glycoprotein VI-specific collagen-related peptide (CRP-XL) stimulated tyrosine phosphorylation of the focal adhesion kinase, p125(fak) (FAK), in human platelets. An integrin alpha(2)beta(1)-specific triple-helical peptide ligand, containing the sequence GFOGER (single-letter nomenclature, O = Hyp) was without effect.