5.05875
(+)-Bicuculline
Synonym(e):
(+)-Bicuculline, GABA A Receptor Antagonist, Bicuculline
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
740 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: soluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N1([C@@H](c5c(cc6c(c5)OCO6)CC1)[C@@H]2OC(=O)c3c4c(ccc32)OCO4)C
InChI
1S/C20H17NO6/c1-21-5-4-10-6-14-15(25-8-24-14)7-12(10)17(21)18-11-2-3-13-19(26-9-23-13)16(11)20(22)27-18/h2-3,6-7,17-18H,4-5,8-9H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
InChIKey
IYGYMKDQCDOMRE-ZWKOTPCHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Uchida, I., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol.307, 89.
Minocha, A., and Galligan, J.J. 1993. Eur. J. Pharmacol.230, 187.
Robert K.A., et al. 1993. Cardiovasc. Pharmacol.21, 156.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable