5.04905
Memantine Hydrochloride
Synonym(e):
Memantine Hydrochloride, 3,5-Dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 100 mM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].[N+H3]C21CC3(CC(C2)(CC(C1)C3)C)C
InChI
1S/C12H21N.ClH/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10;/h9H,3-8,13H2,1-2H3;1H
InChIKey
LDDHMLJTFXJGPI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
NMDA receptors
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Anand, A., et al. 2012. Bipolar Dis.14, 64.
Lopes, P., et al. 2013. Brain and Behavior.3, 67.
Howard, R., et al. 2012. New Eng. J. Med.366, 893.
Parsons, G., et al. 1999. Neuropharmacol.38, 735.
Lee, G., et al. 2012. Psychiatry Investig.9, 166.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable