Wichtige Dokumente
487506
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
≥98% (HPLC), solid, α-glucosidase substrate, Calbiochem®
Synonym(e):
p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranosid, Chromogenic substrate for α-glucosidase.
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤0.3% p-nitrophenol
Farbe
white
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChIKey
IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chromogenes Substrat für α-Glucosidase.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Berthelot, K., und Delmotte, F.M. 1999. Appl. Environ. Microbiol. 65, 2907.
Wimmer, B., et al. 1997. Biochem. J. 328, 581.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable