Merck
438194
Sigma-Aldrich
LRRK2-Inhibitor II, CZC-25146
The LRRK2 Inhibitor II, CZC-25146 controls the biological activity of LRRK2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
LRRK2-Inhibitor II, CZC-25146, N-(2-(5-Fluor-2-(2-methoxy-4-morpholinophenylamino)pyrimidin-4-ylamino)phenyl)methansulfonamid, HCl, N-(2-(2-(2-Methoxy-4-morpholinophenylamino)-5-fluoropyrimidin-4-ylamino)phenyl)methansulfonamid, HCl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25FN6O4S · xHCl
Molekulargewicht:
488.54 (free base basis)
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
gray to off-white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC1=C(N=C(NC2=CC=C(N3CCOCC3)C=C2OC)N=C1)NC4=CC=CC=C4NS(=O)(C)=O.[xHCl]
Allgemeine Beschreibung
Eine oral bioverfügbare Fluor-Diaminopyrimidin-Verbindung, die als potenter, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor der LRRK2-Aktivität (IC50 = 4,76 und 6,87 nM für hr-wt-LRRK2 bzw. G2019S-LRRK2-Mutante) mit Selektivität gegenüber PLK4, GAK, TNK1, CAMKK2 und PIP4K2C (IC50<;300 nM) in einem 185-Kinasen-Panel fungiert. Übt weder Zytotoxizität aus noch blockiert es die neuronale Entwicklung kortikaler Neuronen von Menschen oder Ratten bei 1 µ;M. Es wurde gezeigt, dass es GS-LRRK2-induzierte neuronale Verletzungen (EC50 ~4 nM) und G2019S- oder R1441C-LRRK2-vermittelten neuronalen Tod sowohl bei kortikalen Neuronen von Ratten als auch von Menschen verhindert (EC50 ~ 100 nM). Obwohl es ein günstiges pharmakokinetisches Profil und metabolische Stabilität aufweist, ist die Penetration der Blut-Hirn-Schranke (~4 %) begrenzt.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Ramsden, N., et al. 2011. ACS Chem. Biol.6, 1021.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable