400062
Anti-Glucose Transporter-3 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Glut-3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human
Darf nicht reagieren mit
rat, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC2A3(6515)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1-10 µg/ml)
Frozen Sections (2-20 µg/ml)
Immunofluorescence (2-20 µg/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Verpackung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Brant, A.M., et al. 1992. Biochem. Soc. Trans. 20, 236S.
Nagamatsu, S., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 467.
Gould, G.W., et al. 1992. Diabetologia 35, 304.
Kayano, T., et al. 1988. J. Biol. Chem. 263, 15245.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable