Merck
382115
Sigma-Aldrich
Histon-Acetyltransferase-Inhibitor VII, CTK7A
The Histone Acetyl Transferase Inhibitor VII, CTK7A controls the biological activity of Histone Acetyl Transferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
Histon-Acetyltransferase-Inhibitor VII, CTK7A, Natrium-4-(3,5-bis(4-hydroxy-3-methoxystyryl)-1H-pyrazol-1-yl)benzoat HBC, Na, HAT-Inhibitor VII, p300/CBP-Inhibitor V, PCAF-Inhibitor III
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H23N2NaO6
Molekulargewicht:
506.48
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
tan
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1=CC=C(C=C1OC)/C=C/C2=CC(/C=C/C3=CC=C(O)C(OC)=C3)=NN2C4=CC=C(C=C4)C(O[Na])=O
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable und wasserlösliche Hydrazinbenzoylcurcumin (HBC)-Verbindung, die als selektiver, reversibler Misch-Modus-Inhibitor gegen p300/CBP- und PCAF-Histonacetyltransferasen wirkt (IC50 ≤; 25 bzw. 50 µ;M) und nur minimale Aktivität gegen andere histonmodifizierenden Enzyme, wie G9a, CARM1, HDAC1, SIRT2 und TIP60, aufweist (IC50 >;100 µ;M). Blockiert die Autoacetylierung von p300 und PCAF sowie die Histonacetylierung, abwärtsreguliert die Cyclin-E-Expression und induziert bei 100 µ;M seneszenzähnlichen Wachstumsarrest in KB-Zellen. Unterdrückt auch das Tumorwachstum im Xenograft-Oraltumor-Nacktmausmodell (100 mg/kg, i.p., b.i.d.) und reduziert die Acetylierung von H3K14 und H3K9. Berichten zufolge wird eine potente Hemmung der bFGF-induzierten Invasion und Tubusbildung in bovinen aortischen Endothelzellen (BAEC) mit einem IC50 von 0,93 µ;M erzielt sowie eine Bindung an Ca2+/Calmodulin mit hoher Affinität (Kd = 8,11 µ;M) und eine Antagonisierung deren Funktionen in den HCT15-Zellen.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Arif, M., et al. 2010. Chem. Biol.17, 903.
Shim, J.S., et al. 2004. Chem. Biol.11, 1455.
Shim, J.S., et al. 2002. Bioorg. Med. Chem. Biol.10, 2439.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Johanna Diener et al.
Nature communications, 12(1), 5056-5056 (2021-08-22)
Melanoma cells rely on developmental programs during tumor initiation and progression. Here we show that the embryonic stem cell (ESC) factor Sall4 is re-expressed in the Tyr::NrasQ61K; Cdkn2a-/- melanoma model and that its expression is necessary for primary melanoma formation.