361311
Glycodesoxycholsäure, Natriumsalz
Induces apoptosis in hepatocytes by a mechanism associated with DNA cleavage by endonucleases. Aggregation number: 2.
Synonym(e):
Glycodesoxycholsäure, Natriumsalz, GDCA
Beschreibung
RTECS - MB9670000
Assay
≥96% (TLC)
Form
solid
Mol-Gew.
micellar wt 900
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Aggregatnummer
2
Farbe
white
pKa
4.8
CMC
2.1 mM
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na].N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;/m1./s1
InChIKey
IIYSTUUVIASHBG-YEUHZSMFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable