36-012
Anti-Nitro-α/β-Synuclein-(Tyr39-)Antikörper, Klon nSyn14
clone nSyn14, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-NACP, Anti-PARK4, Anti-PD1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
nSyn14, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
nitration (Tyr39)
Angaben zum Gen
human ... SNCA(6622)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Erkrankungen
Qualität
Zielbeschreibung
β-Synuclein, Mr 17 kDa
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1