Wichtige Dokumente
344281-M
Millipore
Forskolin, NKH477
A cell-permeable and water-soluble Forskolin derivative that is ~1.87-fold more potent than Forskolin in stimulating type V adenylate cyclase (AC) activity, while exhibiting similar potency as Forskolin toward type II & III AC.
Synonym(e):
Forskolin, NKH477, 6-(3-Dimethylaminopropionyl)forskolin, HCl, Colforsin-Daropat, HCl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H43NO8 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
509.63 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C27H43NO8.ClH/c1-10-24(5)15-18(31)27(33)25(6)17(30)11-13-23(3,4)21(25)20(35-19(32)12-14-28(8)9)22(34-16(2)29)26(27,7)36-24;/h10,17,20-22,30,33H,1,11-15H2,2-9H3;1H/t17-,20-,21-,22-,24-,25-,26+,27-;/m0./s1
InChIKey
VIRRLEDAYYYTOD-YHEOSNBFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables und wasserlösliches Forskolinderivat (Katalognr. <;A href=" http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-344270">;344270<;/A>;), das um den Faktor ~1,87 stärker als Forskolin die Aktivität von Adenylatcyclase (AC) Typ V stimuliert und gegenüber AC Type II &; III eine ähnliche Wirksamkeit aufweist (Faktor 1,04- &; 0,89 im Vergleich zu Forskolin). NKH477 ist nachweislich oral verfügbar, durchquert die Blut-Hirn-Schranke und weist Reaktivität bei einem breiten Spektrum an Spezies auf, darunter Menschen, Hunde, Meerschweinchen, Mäuse, Schweine und Ratten.
Ein zellpermeables und wasserlösliches Forskolinderivat (Katalognr. 344270), das um den Faktor ~1,87 stärker als Forskolin die Aktivität von Adenylatcyclase (AC) Typ V stimuliert und gegenüber AC Type II &; III eine ähnliche Wirksamkeit aufweist (Faktor 1,04- &; 0,89 im Vergleich zu Forskolin). NKH477 ist nachweislich oral verfügbar, durchquert die Blut-Hirn-Schranke und weist Reaktivität bei einem breiten Spektrum an Spezies auf, darunter Menschen, Hunde, Meerschweinchen, Mäuse, Schweine und Ratten.
Warnhinweis
Toxizität: Hochgiftig (H)
Sonstige Hinweise
Nakashima, S., et al. 2005. J. Heart Lung Transplant.24, 462.
Morinobu, S., et al. 1999. J. Neurochem.72, 2198.
Satake, K., et al. 1998. Br. J. Pharmacol.123, 753.
Toya, Y., et al. 1998. J. Mol. Cell Cardiol.30, 97.
Takeuchi, M., et al. 1995. Cardiovasc. Drug Rev.13, 339.
Hosono, M., et al. 1992. J. Cardiovasc. Pharmacol.19, 625.
Shafiq, J., et al. 1992. Circ. Res.71, 70.
Hosono, M., et al. 1990. Eur. J. Pharmacol.183, 2110.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable