324800
Epoxomicin
≥95% (HPLC), solid, proteasome inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Epoxomicin, synthetisch, Proteasom-Inhibitor XIV
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Epoxomicin, synthetisch, Epoxomicin, Synthetic, CAS 134381-21-8, is a potent, specific, and irreversible inhibitor of chymotrypsin-like, trypsin-like, and peptidyl-glutamyl peptide hydrolyzing activities of the proteasome.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
CT-L-, T-L-, und PGPH-Aktivität des Proteasoms
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Sin, N., et al. 1999. Bioorg. Med. Chem. Lett. 9, 2283.
Hanada, M., et al. 1992. J. Antibiot. 45, 1746.
WGK
WGK 3