Merck
324483
Sigma-Aldrich
Ebselen
Synonym(e):
2-Phenyl-1,2-benzisoselenazol-3(2H)-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9NOSe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Qualitätsniveau
SMILES String
O=C1N([Se]c2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C13H9NOSe/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)16-14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChIKey
DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N