Wichtige Dokumente
264156-M
Millipore
Caspase-3-Inhibitor II
InSolution
Synonym(e):
InSolution Caspase-3-Inhibitor II, Z-D(OMe)E(Ome)VD(OMe)-FMK
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H41FN4O12
Molekulargewicht:
668.66
UNSPSC-Code:
12352200
Form
solution
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
clear very faintly yellow
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein starker, zellpermeabler und nicht reversibler Inhibitor von CPP-32/Apopain, einem Mitglied der ICE/CED-3-Familie von Cysteinproteasen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Caspase-3, Caspase-6, Caspase-7, Caspase-8, Caspase-10
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Sequenz
Z-Asp(OCH₃;)-Glu(OCH₃;)-Val-Asp(OCH₃;)-FMK
Physikalische Form
Eine 5 mM Lösung (250 µ;g/75 µ;l) von Z-DEVD-FMK (Katalognr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-264155">;264155<;/A>;) in DMSO.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Hinweis zur Analyse
Einzelpunkt mittels TLC
Sonstige Hinweise
Nicholson, D.W. 1996. Nat. Biotechnol.14, 297.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 1841.0
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature376, 37.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Flammpunkt (°C)
87 °C - (refers to pure substance)