Wichtige Dokumente
240896
Sigma-Aldrich
Cystatin C, menschlicher Urin
A low molecular weight non-glycosylated basic protein of the cystatin superfamily of cysteine protease inhibitors that it is freely filtered by the glomerular membrane.
Synonym(e):
Post γ-globulin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
0.1 M sodium acetate, pH 4.5: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein niedermolekulares, nicht glykosyliertes Basisprotein der Cystatin-Superfamilie an Cystein-Protease-Inhibitoren, das frei von der glomerulären Membran gefiltert wird. Die Cystatin C-Serumwerte können als spezifischer und sensitiver Marker der glomerulären Filtrationsrate genutzt werden. Schützt Organismen vor unerwünschter Proteolyse durch endogene oder exogene Enzyme. Weist eine schnelle und starke Hemmung von Papain (Ki = 0,26 nM) und cathepsin B (Ki = 4,4 nM) auf. Steht vermutlich mit zahlreichen Krankheitsprozessen, darunter Alzheimer, vererbter Gehirnblutung und Lungenkrebs, in Zusammenhang.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Cysteinprotease
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 20 mM NH₄;HCO₃;.
Angaben zur Herstellung
Aus dem Urin von Patienten mit chronischer renaler tubulärer Proteinurie gewonnen, der in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution bei 4 °;C im Kühlschrank aufbewahren. Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 2 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Hall, A., et al. 1998. Biochemistry37, 4071.
Peloille, S., et al. 1997. Eur. J. Biochem. 244, 140.
Cimerman, N., et al. 1996. Biol. Chem. Hoppe Seyler 377, 19.
Tenstad, O., et al. 1996. Scand. J. Clin. Lab. Invest.56, 409.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable