207008
Calcineurin Substrate
An excellent peptide substrate for calcineurin.
Synonym(e):
Calcineurin Substrate, PP2B Substrate, RII Phosphopeptide, DLDVPIPGRFDRRVpSVAAE
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Löslichkeit
water: 2 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Calcineurin (Protein Phosphatase 2B, PP2B)
Warnhinweis
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Enz, A., et al. 1994. Anal. Biochem. 216, 147.
Harder, K.W., et al. 1994. Biochem. J. 298, 395.
Fruman, D.A., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89, 3686.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable