1.93647
Eisen(II)sulfat-Heptahydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Iron(II) sulfate heptahydrate
Empfohlene Produkte
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable