Merck
1.93624
Supelco
Natriumphosphat, einbasisch Dihydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Natriumdihydrogenphosphat
About This Item
Lineare Formel:
NaH2PO4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161706
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
InChIKey
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.93624.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable