Merck
1.93027
Supelco
DL-Milchsäure
for analysis EMPARTA®
Synonym(e):
2-Hydroxypropionsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.08
Beilstein:
1209341
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChIKey
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
1.93027.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93027.2521: 2.5 kg, Minimum order quantity: 1
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash