Merck
1.93001
Supelco
Hydrochloric acid
~37%, for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Hydrochloric acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
product name
Salzsäure, about 37%, for analysis EMPARTA® ACS
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
1.3 (vs air)
Dampfdruck
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Produktlinie
EMPARTA®
bp
>100 °C (lit.)
Dichte
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
20-25°C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.93001.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93001.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93001.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable