16-227
Anti-Nitrotyrosine Antibody, clone 1A6, Alexa Fluor™ 555 conjugate
clone 1A6, Upstate®, from mouse
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 555
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A6, monoclonal
Speziesreaktivität
vertebrates
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
nitration (Tyr)
Angaben zum Gen
human ... NOS1(4842)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Oxidativer Stress
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Alexa Fluor is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.