1.51910
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 3 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) LiChroCART™ 250-3, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Superspher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 3 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
4 μm
Porengröße
100 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit