1.46590
Clear Fluid Thioglycollate Medium
pkg of 900 mL (in 1000 mL bottle with combined septum and screw cap), suitable for sterility testing
Synonym(e):
Clear FTM, Clear Thioglycollate Broth, FTM, FTM Clear
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
EP
JP (4.06)
USP
Qualitätsniveau
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
autoclavable compatible
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pkg of 900 mL (in 1000 mL bottle with combined septum and screw cap)
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Prinzip
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable