1.32381
Anaerocult™ A
To produce an anaerobic milieu in the anaerobic jar for the cultivation of obligatory and facultative anaerobes., suitable for microbiology
Synonym(e):
Anaerobic growth, Anaerobic incubation
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Leistungsmerkmale
Creates an oxygen free (anaerobic) environment and a CO2 atmosphere in a 2.5L anaerobic jar.
Hersteller/Markenname
Anaerocult™
Verpackung
pkg of 10 Anaerocult™ A
Lagerbedingungen
(Store dry and tightly closed.
Keep in a well-ventilated place.)
Farbe
white
Anwendung(en)
microbiology
Kompatibilität
ANAEROTEST™
Lagertemp.
15-25°C
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2