Wichtige Dokumente
1.24513
Supelco
Bathophenanthroline
GR for analysis
Synonym(e):
Bathophenanthroline, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H16N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
216-767-1
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
215-220 °C
Schüttdichte
400 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
InChIKey
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration): ≥ 99 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzbereich: 217 - 222 °C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable