124039
Akt Inhibitor X
InSolution, ≥97%
Synonym(e):
InSolution Akt Inhibitor X, 10-(4ʹ-(N,N-Diethylamino)butyl)-2-chlorophenoxazine, HCl, 4-(2-Chloro-10H-phenoxazin-10-yl)-N,N-diethylbutan-1-amine, HCl, 4-(2-Chloro-10H-phenoxazin-10-yl)-N,N-diethylbutan-1-amine, HCl, 10-(4ʹ-(N,N-Diethylamino)butyl)-2-chlorophenoxazine, HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
ClC(C=C1)=CC2=C1OC3=C(N2CCCCN(CC)CC)C=CC=C3
InChI
1S/C20H25ClN2O.ClH/c1-3-22(4-2)13-7-8-14-23-17-9-5-6-10-19(17)24-20-12-11-16(21)15-18(20)23;/h5-6,9-12,15H,3-4,7-8,13-14H2,1-2H3;1H
InChIKey
SVKSJUIYYCQZEC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Akt
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Thimmaiah, K.N., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 31924.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable