Wichtige Dokumente
1.18463
Supelco
Nachfüllpackung für Nitrit-Test
for use with MCOLORTEST®
Synonym(e):
Nachfüllungen für visuellen Testsatz, Nitrit
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Leistungsmerkmale
refill
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
nitrite
Kompatibilität
for use with MCOLORTEST®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Die Nachfüllpackung enthält alle Reagenzien für die MQuant®-Testkits 1.14774, 1.14424, 1.14408 für die kolorimetrische Beurteilung von Nitrit.
Methode
In saurer Lösung reagieren Nitritionen mit Sulfanilsäure, um ein Diazoniumsalz zu bilden, das wiederum mit N-(1-Naphthyl)ethylendiamindichlorid reagiert, um einen rotvioletten Azofarbstoff zu bilden. Die Nitritkonzentration wird semiquantitativ durch visuelle kolorimetrische Beurteilung gemessen.
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2