Merck
1.16973
Supelco
Nitrite Test Strips, reflectometric
0.5-25.0 mg/L (NO₂⁻), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonym(e):
Chemische Nitrit-Teststreifen, Nitrit-Teststreifen für Lesegerät
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Produktbezeichnung
Nitrit-Test, reflectometric, 0.5-25.0 mg/L (NO2-), for use with REFLECTOQUANT®
Beschreibung
quantitative
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
nitrite
Eignung der Reaktion
reaction type: Griess reaction
Messbereich
0.5-25.0 mg/L (NO2-)
Kompatibilität
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Der Nitritgehalt im Trink- und Grundwasser sowie im Brauch- und Abwasser oder im Aquariumwasser muss genau überwacht werden. In landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Fruchtsäften beeinträchtigen hohe Nitratkonzentrationen die Qualität und können schwerwiegende Gesundheitsrisiken darstellen. Nitrite werden auch als Lebensmittelzusätze verwendet und dienen als Korrosionsschutzmittel in Motorkühlsystemen. In Gegenwart eines sauren Puffers reagieren die Nitritionen auf den Reflectoquant Nitrit-Teststäbchen mit einem aromatischen Amin und bilden ein Diazoniumsalz, das wiederum reagiert und einen rotvioletten Farbstoff bildet, der mit RQflex reflektometrisch nachgewiesen werden kann. Für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Nitritkonzentration und den potenziellen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor diese quantitative Methode angewendet wird, empfehlen wir unsere semiquantitativen MQuant-Nitrit-Teststäbchen. Weitere quantitative Bestimmungsverfahren können mit unseren Spectroquant-Tests durchgeführt werden.
Methode: reflektometrisch mit Teststäbchen, 0,5–25,0 mg/l NO₂⁻ Reflectoquant®
Verlinkung
Ersetzt: 16973-1; 16973
Hinweis zur Analyse
Funktionskontrolle: entspricht
Gehalt
– Standard 1:
1,8–2,2 mg/l
– Standard 2: 9,0–11,0 mg/l
– Standard 3: 18,0–22,0 mg/l
Rechtliche Hinweise
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2