1.15944
Methyl green zinc chloride double salt (C.I. 42590)
for microscopy Certistain®
Synonym(e):
Methyl green zinc chloride double salt (C.I. 42590), Ethyl green zinc chloride double salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Zusammensetzung
Dye, ≥50% spectrophotometric assay
pH-Wert
4.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Löslichkeit
70 g/L
Schüttdichte
300 kg/m3
εmax
≥810 at 630-635 nm in water at 0.005 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C27H35N3.4ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChIKey
ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
As a Certistain® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications. As an IVD product and CE registered, it can be used hassle-free in diagnostics and laboratory accreditations. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Hinweis zur Analyse
Identität
- Bromid:
entspricht
- Chlorid: entspricht
- Zink: entspricht
- UV/VIS-Spektrum: entspricht
Absorptionsmaximum λ max. (Wasser): 630 - 635 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; Wasser): ≥ 810
Kristallviolett: ≤ 4 %
DC-Prüfung: entspricht
Trocknungsverlust (50 ° C/0.05 mm Hg/3h): ≤ 5 %
Eignung für die Mikroskopie: entspricht
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3