1.13794
PLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄ 0.5 mm with concentrating zone 20 x 4 cm
pkg of 20 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonym(e):
Preparative Layer Chromatography Plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 20 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
0.5 mm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
20-40 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Dickenschwankung: ≤ 80 µm
Schichtdicke/Konzentrierungszone: 250 - 350 µm
Dickenschwankung der Konzentrierungszone: ≤ 50 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
20 - 30
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 45 - 55
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 60 - 75
Typischer Wert, gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45% rel. Feuchte)