1.13724
HPTLC-Platten, Kieselgel 60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
Umkehrphasen-Hochleistungs-DC-Platten
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
10 cm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5 - 7 µm
Schichtdicke: 150 - 200 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
A) Cholesterintest
hRf-Werte
- Cholesterin, Cholesterintest:
11 - 23
B) Steroidtest
- Methyltestosteron, Steroidtest: 20 - 40
- Reichstein S, Steroidtest: 50 - 70
- Hydrocortison, Steroidtest: 65 - 85
Typischer bestimmter Wert auf einer aktivierten Platte (120 °C, 15 min)
Eluent a) Aceton/ Wasser (95/5 v/v)
Eluent b) Acetonitril/ Wasser (70/30 v/v)