Merck
1.12416
Sigma-Aldrich
Tin(II) sulfate
LAB
Synonym(e):
Tin(II) sulfate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
O4SSn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.77
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-302-2
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
2207 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Schüttdichte
800 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Sn]1O[S](=O)(=O)O1
InChI
1S/H2O4S.Sn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
InChIKey
OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): ≥ 92.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Cardio-vascular system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable