Wichtige Dokumente
1.10164
Hydrochloric acid 6 mol/L
EMPROVE® EXPERT
Arzneimittelherstellung
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
CIP (cleaning in place)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
liquid
Konzentration
≤0.0001% Cl- (Free Chlroine)
≤0.0001% Pb (Heavy metals)
≤0.00015% As (Arsenic)
≤0.0005% sulfate
5.7-6.3 mmol/L HCl
Abdampfrückstand
≤0.01
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
Dichte
1.1 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
life science and biopharma (Biopharmaceutical Manufacturing)
Lagertemp.
2-25°C
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable