1.10141
Salmosyst Selective Supplement
for Salmonella spp., pack of 250 tablets, for use with Salmosyst Broth Base
Synonym(e):
Salmonella selective supplement
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Brilliant green, 0.0007 g (per tablet)
Calcium carbonate, 0.1 g (per tablet)
Ox bile, 0.08 g (per tablet)
Potassium tetrathionate, 0.2 g (per tablet)
Verpackung
pack of 250 tablets
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
6.9-7.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Kompatibilität
for use with Salmosyst Broth Base
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Salmonella spp.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Wachstumsprüfung:
entspricht
: entspricht
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3