Wichtige Dokumente
1.09884
Supelco
Pufferkonzentrat
(citrate/hydrochloric acid), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 4.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
Synonym(e):
Pufferkonzentrat für 500 ml Pufferlösung, pH 4,00 ± 0,02 (20 °C)
About This Item
UNSPSC-Code:
12161704
NACRES:
NA.25
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
according to DIN 19266
Produktlinie
Titrisol®
pH-Wert
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
110 °C
mp (Schmelzpunkt)
-6 °C
Dichte
1.06 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das Titrisol® Referenzpuffer-Konzentrat [Citrat/Salzsäure; pH-Wert = 4,00 ± 0,02 (20 °C)] wird in dem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierlabor mit einer Glaselektrode und 5-Punkt-Kalibrierung nach DIN 19268 gegen ein primäres Standardreferenzmaterial nach DIN 19266 analysiert. Das konzentrierte Titrisol® Puffermaterial vereint Benutzerfreundlichkeit und maximale Präzision für das routinemäßige Kalibrieren und Überwachen von pH-Instrumenten. Zur Herstellung einer gebrauchsfertigen pH-Pufferlösung muss das Titrisol® Pufferkonzentrat lediglich verdünnt werden.
Anwendung
Buffer concentrate can be used as a standard buffer for calibrating pH meters to ensure accurate pH measurements.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Rückführbar auf Primärstandardreferenzmaterialien von NIST und PTB
  • In Analytischer-Standard-Qualität
  • Unsicherheitsdaten und Rückführbarkeit werden in einem umfassenden und chargenspezifischen Analysezertifikat dokumentiert.
Hinweis zur Analyse
pH-Wert (20  °C): 4,00 +/- 0,02
Gemessen nach Verdünnung auf 500 mL mit einer Glas-Einstabmesskette nach Mehrpunktkalibrierung (nach DIN 19268) mit Referenzmaterialien für die Herstellung von Standardpufferlösungen nach DIN 19266.
Sonstige Hinweise
Please visit Physical & Chemical Property Standards to explore a wide selection of standards and certified reference materials (CRMs) for many tests parameters. 
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable