Wichtige Dokumente
1.09762
Supelco
Silicon oil 550
for gas chromatography
About This Item
UNSPSC-Code:
12352310
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
>400 °C (DIN 51794)
mp (Schmelzpunkt)
<-35 °C
Übergangstemp.
flash point 270 °C
Dichte
1.07 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
no temp limit
Hinweis zur Analyse
Thermogravimetrie (thermogravimetrisch): 2 % Gewichtsverlust über 230°C
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
518.0 °F
Flammpunkt (°C)
270 °C