Merck
1.09286
Supelco
Sulfuric acid
40%, for determination of gas metabolism acc. to Knipping
Synonym(e):
Schwefelsäure -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
NACRES:
NA.21
Produktbezeichnung
Schwefelsäure 40 %, for determination of gas metabolism acc. to Knipping
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
39.5-40.5% (H2SO4)
Verunreinigungen
≤10 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
bp
119 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-68 °C
Dichte
1.30 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch): 39,5 - 40,5 %
Kaliumpermanganat reduzierende Substanzen (als SO₂): ≤ 10 ppm
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1