Merck
1.09107
Supelco
Kalilauge
c(KOH) = 1 mol/l (1 N), max. 0.4 ppm Ca, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Synonym(e):
Kaliumhydroxid -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
KOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352305
NACRES:
NA.21
product name
Kalilauge, (max. 0.00004% Ca) c(KOH) = 1 mol/l (1 N), Titripur®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titripur®
Form
liquid
Qualität
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Eignung der Reaktion
reaction type: Acid-base reactions
Konzentration
1 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
14 (20 °C in H2O)
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Voltammetrische Bestimmung: Kaliumhydroxidlösung in Ethanol wird bei der voltammetrischen Bestimmung von Antioxidantien in verschiedenen Matrizen verwendet. Eine aktuelle Studie demonstrierte ihre Anwendung bei der voltammetrischen Bestimmung des Antioxidans 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol (T501) in Transformatoröl unter Verwendung einer Graphitelektrode. Diese Methode verbessert die Empfindlichkeit und Genauigkeit der Antioxidantienerkennung, was für die Gewährleistung der Stabilität und Leistung von Ölen und anderen Industrieflüssigkeiten von entscheidender Bedeutung ist (Zhou et al., Analytical Letters, 2021).
  • Studien zum oxidativen Abbau: Das Reagenz wird in Studien zum oxidativen Abbau organischer Verbindungen eingesetzt. Zum Beispiel wurde es beim oxidativen Abbau von Piperazin in Kaliumhydroxidlösung für CO₂-Absorptionsprozesse verwendet. Diese Anwendung ist für die Entwicklung effizienter CO₂-Abscheidungs- und -Speichertechnologien von entscheidender Bedeutung und trägt zur ökologischen Nachhaltigkeit und zur Reduzierung des Klimawandels bei (Ochedi et al., SSRN Electronic Journal, 2022).
  • CO2-Absorption und -Modellierung: Kaliumhydroxidlösung in Ethanol wird in experimentellen Studien und Modellierungsstudien zu CO2-Absorptionsprozessen verwendet. Die jüngste Forschung konzentriert sich auf die Absorption von CO2 in wässriger Kaliumhydroxidlösung und lieferte wertvolle Daten zur Optimierung industrieller CO2-Abscheidungsmethoden. Diese Anwendung ist entscheidend für die Verbesserung der Effizienz und Wirksamkeit von Kohlenstoffabscheidungstechnologien (Rahegar und Ghami, Heat and Mass Transfer, 2022).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 analysiert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 zur Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter: www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Verpackung
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Hinweis zur Analyse
Form: flüssig
Stoffmengenkonzentration: 0,995–1,005 mol/L
Messunsicherheit ± 0,003 mol/L
Rückverfolgbarkeit NIST SRM
Die Konzentration wird durch volumetrische Titration bestimmt und bezieht sich auf 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist rückführbar auf ein Primärstandard-Referenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 Kaliumhydrogenphthalat) anhand des volumetrischen Standards Kaliumhydrogenphthalat (Bestell-Nr. 1.02400), ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Kompensation für Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Rechtliche Hinweise
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable