1.08048
Carbonathärte-Test
for use with MQUANT®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Carbonathärte
Empfohlene Produkte
spezifische(r) Analyt(en)
carbonate, hydrogen carbonate
Qualitätsniveau
Kompatibilität
for use with MQUANT®
Nachweisverfahren
titrimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Der MQuant®-Carbonathärtetest (vormals MColortest®) verwendet eine Spritze mit Skaleneinteilung, um die Carbonathärte als Maß der Pufferkapazität von Wasser zu bestimmen, die auch als Säurebindungskapazität oder Gesamtalkalinität angegeben werden kann.
Methode
Hydrogencarbonat und Carbonationen werden mit Salzsäure gegen einen gemischten Indikator titriert. Am Endpunkt der Titration (pH-Wert 4,3) schlägt die Farbe nach rot um. Die Carbonathärte (Säurekapazität) wird durch den Verbrauch der Titrationslösung bestimmt.
Der Test kann für Folgendes verwendet werden:
Methode
Hydrogencarbonat und Carbonationen werden mit Salzsäure gegen einen gemischten Indikator titriert. Am Endpunkt der Titration (pH-Wert 4,3) schlägt die Farbe nach rot um. Die Carbonathärte (Säurekapazität) wird durch den Verbrauch der Titrationslösung bestimmt.
Der Test kann für Folgendes verwendet werden:
- Oberflächenwasser, Meerwasser
- Trinkwasser und Mineralwasser (nach der Entgasung)
- Aquarienwasser, Wasser aus der Aquakultur
- Nutz- und Prozesswasser
- Kessel- und Kesselspeisewasser
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1