Alle Fotos(1)
Key Documents
1.07998
Supelco
1,8-Dihydroxy-2-(4-sulfophenylazo)naphthalene-3,6- disulfonic acid trisodium salt
GR for analysis (reagent for fluoride, zirconium, thorium)
Synonym(e):
1,8-Dihydroxy-2-(4-sulfophenylazo)naphthalene-3,6- disulfonic acid trisodium salt, SPADNS
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H9N2Na3O11S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
570.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
245-803-9
NACRES:
NB.21
Qualitätsniveau
pH-Wert
6.0 (22 °C, 10 g/L in H2O)
Löslichkeit
220 g/L
Schüttdichte
810 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C16H12N2O11S3.3Na/c19-12-7-11(31(24,25)26)5-8-6-13(32(27,28)29)15(16(20)14(8)12)18-17-9-1-3-10(4-2-9)30(21,22)23;;;/h1-7,17,19H,(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3/b18-15-;;;
InChIKey
LSAWBVPBZOEGOT-ZOVWSQMSSA-K
Hinweis zur Analyse
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Farbumschlag mit Zirkonium: entsprichtrosa - violett
Absorptionsmaximum λmax. (Puffer pH 7.0): 505 - 510 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λmax; 0.02 g/l; Puffer pH 7.0; berechnet auf getrocknete Substanz): 400 - 560
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 10 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable