Merck
1.07018
Supelco
Methanol
≥99.8% (GC), EMPARTA® ACS reagent, for extraction, for analytical purposes
Synonym(e):
Methylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-659-6
NACRES:
NB.21
product name
Methanol, for analysis EMPARTA® ACS
Qualität
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Dampfdruck
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPARTA®
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
725 °F
Wirksamkeit
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
36 %
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Titrable base
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.001% Acetaldehyde
≤0.001% Acetone
≤0.001% Formaldehyde
≤0.1% Water
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
clearAPHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 9.7 °C
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir bieten EMPARTA Lösungsmittel für Routineaufgaben in analytischen Labors an. EMPARTA Lösungsmittel haben zwar weniger Testparameter als EMSURE, sind aber dennoch von hoher Qualität. EMPARTA Lösungsmittel bieten absolute ACS-Konformität, wodurch sie sich ideal für eine Vielzahl von analytischen Anwendungen eignen.
Anwendung
  • A technique based on infrared spectroscopy for determining sulfanilamide levels sustainably: Progress and comparisons of greenness and whiteness using ComplexGAPI, AGREE, and RGB: Diese Studie stellt ein nachhaltiges Verfahren vor, mit dem Methanol in der Infrarotspektroskopie zur Messung von Sulfanilamidspiegeln verwendet wird, und unterstreicht Fortschritte in der umweltfreundlichen analytischen Chemie (Lahkar et al., 2024).
  • A novel method for quantitative determination of multiple substances using Raman spectroscopy combined with CWT: Die Studie nutzt Methanol als Lösungsmittel in einer neuen Raman-Spektroskopietechnik zur quantitativen Analyse verschiedener Substanzen und demonstriert so eine verbesserte Präzision bei der chemischen Analyse (Yang et al., 2024).
Verpackung
1.07018.2521: 2,5 l, Mindestbestellmenge: 4
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,8 %
Identität (IR): entspricht
Aussehen: klar
Farbe: ≤ 10 Hazen
Löslichkeit in Wasser: entspricht
Titrierbare Säure: ≤ 0,0003 meq/g
Titrierbare Base: ≤ 0,0002 meq/g
Siedepunkt: 64–65 °C
Aceton: ≤ 0,001 %
Acetaldehyd: ≤ 0,001 %
Formaldehyd: ≤ 0,001 %
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Kaliumpermanganat reduzierende Substanzen (als O): ≤ 0,0003 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,001 %
Wasser: ≤ 0,1 %
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 8
1 of 8