Merck
1.05940
Supelco
Manganese(II) nitrate tetrahydrate
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Manganese(II) nitrate tetrahydrate
About This Item
Lineare Formel:
Mn(NO3)2 · 4 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-828-8
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥98.5% (complexometric)
Form
solid
pH-Wert
3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
37 °C
Löslichkeit
3800 g/L
Dichte
2.13 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
750‑950 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Mn+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O
InChI
1S/Mn.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
InChIKey
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 98.5 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 2.8 - 3.6
Chlorid (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0.0005 %
K (Kalium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Natrium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.05 %
Ni (Nickel): ≤ 0.001 %
Pb (Blei): ≤ 0.001 %
Zn (Zink): ≤ 0.001 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2