1.05579
TLC plastic sheets, PEI Cellulose F
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
Synonym(e):
PEI Cellulose Thin Layer Chromatography Sheets
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cellulose matrix
plastic support
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 sheets
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
80-120 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Blatt L × B
20 cm × 20 cm
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Dickenschwankung: ≤ 30 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
hRf-Werte
- Adenosin-5-Triphosphorsäure-Dinatriumsalz:
3 - 6
- Adenosin-5-diphosphorsäure-monokaliumsalz-Dihydrat: 16 - 22
- Adenosin-5-monophosphorsäure-Dinatriumsalz-Hexahydrat: 47 - 55
Typischer Wert, gemessen an einer Folie
Eluent: 1 M wässrige Natriumchloridlösung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13