Merck
1.04167
Millipore
Guanidiniumthiocyanat
for biochemistry
Synonym(e):
Guanidiniumthiocyanat
About This Item
Lineare Formel:
H2NC(NH)NH2 · HSCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
209-812-1
NACRES:
NB.21
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution)
mp (Schmelzpunkt)
118 °C
Löslichkeit
1420 g/L
Dichte
1.29 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
630 kg/m3
Fremdaktivität
RNAse, none detected
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S-]C#N.[N+H3]\C(=N\[H])\N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChIKey
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Farbe): weiß
Aussehen (Beschreibung): grobes Kristallpulver
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99,0 %
Schmelzbereich: 117 - 120 °C
Cu (Kupfer): ≤ 0,00005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Pb (Blei): ≤ 0,00005 %
Zn (Zink): ≤ 0,0002 %
Sulfatasche: ≤ 0,05 %
RNasen: nicht nachweisbar
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1