Merck
1.03861
Supelco
Eisen(II)-chlorid-Tetrahydrat
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Eisen(II)-chlorid-Tetrahydrat, Eisendichlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Fe · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-843-4
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥98.0% (manganometric)
Form
solid
Wirksamkeit
450 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.05% Substances not precipitated by ammonia (as sulfates)
pH-Wert
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
105-110 °C (Elimination of water of crystallisation)
Löslichkeit
1600 g/L
Dichte
1.93 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
900 kg/m3
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
As: ≤0.0005%
Cu: ≤0.002%
Mn: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.003%
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Fe](Cl)Cl.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChIKey
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Verlinkung
Ersetzt: FX0250; FX0250-2
Hinweis zur Analyse
Gehalt (manganometrisch): ≥ 98,0 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,002 %
Mn (Mangan): ≤ 0,005 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Zn (Zink): ≤ 0,003 %
In Ammoniumsulfid nicht fällbare Anteile (als Sulfate): ≤ 0,05 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash