Merck
1.03094
Sigma-Aldrich
5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonyl chloride
for biochemistry
Synonym(e):
5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonyl chloride, Dansyl chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12ClNO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
210-092-6
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
69.0-73.0 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
InChIKey
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (HPLC): ≥ 99.0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen der Lösung (Klarheit): entspricht
Aussehen der Lösung (Farbe): entspricht
Schmelzpunkt: 72 - 74 °C
Eigenfluoreszenz (Chinin): ≤ 1.0 ppb
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3