Merck
1.02348
Millipore
Chinablau-Lactose-Agar
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Proteus spp.
Salmonella spp.
Staphylococcus spp.
coliforms
lactose-fermenting bacteria
Allgemeine Beschreibung
für die Mikrobiologie
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): blassblau
pH-Wert (25 °C): 6,8–7,2
Erstarrungsverhalten(2 h, 45 °C): flüssig
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): gut bis sehr gut
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 11700): gut bis sehr gut
Wachstum (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): gut bis sehr gut
Wachstum (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): gut bis sehr gut
Wachstum (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): gut bis sehr gut
Farbwechsel zu blau (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Farbwechsel zu blau (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): -
Farbwechsel zu blau (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): -
Farbwechsel zu blau (Enterococcus faecalis ATCC 11700): entspricht
Farbwechsel zu blau (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): +
Farbwechsel zu blau (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): +
Farbwechsel zu blau (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): -
Inkubation: 24 h; 35 °C; aerob
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3