1.02216
Aktivkohle
for the determination of AOX
Synonym(e):
Aktivkohle
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11101522
EG-Index-Nummer:
231-153-3
NACRES:
SE.11
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
photometry: suitable
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C
Schüttdichte
150‑440 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Iodzahl: ≥ 1050 mg/g
AOX (als Chlorid): ≤ 0,0015 %
Korngröße (50 - 150 µm): ≥ 80 %
Spezifische Oberfläche (BET): ca. 800
AOX (als Chlorid): ≤ 0,0015 %
Korngröße (50 - 150 µm): ≥ 80 %
Spezifische Oberfläche (BET): ca. 800
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable